Przejdź do
U4500
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt
≥97.0%, from bovine milk, powder
Synonim(y):
UDP-Gal, UDP-galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6860,00 zł
5831,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2Na2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Biological source:
bovine milk, rabbit muscle, yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt, ≥97.0%
Quality Level
biological source
bovine milk, rabbit muscle, yeast
assay
≥97.0%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14?;;/m1../s1
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-OUJOOSCPSA-L
General description
Uridine 5′-diphospho-α-D-galactose/UDP-Gal is a nucleotide sugar.
Application
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt has been used as a component in galactosyltransferase labeling buffer to prelabel terminal N-acetylglucosamine (GlcNAc) on immunoglobulin chains.[1] It has also been used as a component in Hyp O-galactosyltransferase (HPGT) assay.
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphospho-α-D-galactose/UDP-Gal can block BALB/3T12 cell development. In mammals, it is very essential for glycoconjugate biosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U5252U4375U6375
biological source
bovine milk, yeast, rabbit muscle
biological source
synthetic (organic)
biological source
bakers yeast
biological source
(chemical)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97.0%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Powiązane treści
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Enzymatic synthesis of UDP-galactose on a gram scale
Bulter T and Elling L
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 8(4-6), 281-284 (2000)
LC/MS-based Detection of Hydroxyproline O-galactosyltransferase Activity
Ogawa-Ohnishi M and Matsubayashi Y
Bio-protocol, 19(10), 4130-4140 (2016)
UDP-galactose inhibition of BALB/3T12-3 cell growth: Requirement for medium galactosyltransferase activity
Klohs W D, et al.
Experimental Cell Research, 141(2), 365-374 (1982)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U4500-10MG04061833008096
U4500-5MG04061837409592
U4500-25MG04061833008102
U4500-100MG04061833008089