Przejdź do
670107
UDP-α-D-N-Acetylglucosamine, Disodium Salt
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Synonim(y):
UDP-α-D-N-Acetylglucosamine, Disodium Salt, UDP-GlcNAc, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
783,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O17P2 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.32
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Form:
crystalline powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
water: 50 mg/mL
Color:
white to off-white
783,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
General description
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
670105U5252U4375
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
670107-50MG04055977184037