Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Nazwa produktu
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus,
description
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
Quality Level
assay
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
solubility
DMSO: 10 mg/mL, DMF: soluble, pyridine: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(C=CC(=O)NC4=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(O)C[C@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)NC(=O)\C=C\CC(C)C)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
N-linked glycosylation
thrombin-induced Ca2+ mobilization in cells
Preparation Note
Other Notes
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (A+B+C+D, HPLC) | assay - | assay ≥95% (sum of two peaks, HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, pyridine: soluble, DMF: soluble | solubility - | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 654380-50MG | 04055977184693 |
| 654380-10MG | 04055977184686 |