Przejdź do
475914
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Synonim(y):
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
325,00 zł
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H75NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
926.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
325,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6736
assay
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
InChI key
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
General description
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of the Na+-K+ pump. Suggested concentration is 50 µg/ml.
Biochem/physiol Actions
Potency: ≥3000 units/mg (anhydrous).
Other Notes
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N62611477003N4014
Nystatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1477003
Nystatin
assay
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475914-5GM07790788050542
475914-1GM04055977184167