Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
Nazwa produktu
Streptomycin Sulfate, Streptomyces sp.,
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥720 IU/g (dry basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
initiation, elongation, and termination of protein synthesis in prokaryotes and induces misreading of the genetic code
Preparation Note
Other Notes
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. A.6.
Modolell, J. and Davis, B.D. 1969. Nature224, 345.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c