Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 607,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8571
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
foreign activity
DNases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent, anhydrous | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color clear colorless | color white | color - | color - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567422-100ML | 04055977267266 |