Merck
908959
Sigma-Aldrich
Sodium acetate
Redi-Dri, free-flowing, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
500 G
338,00 zł
1 KG
539,00 zł
2.5 KG
816,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
338,00 zł
1 KG
539,00 zł
2.5 KG
816,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
Beilstein:
3595639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.21
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
jakość
free-flowing
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Octan sodu, sól sodowa kwasu octowego, jest białym krystalicznym ciałem stałym, które jest dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jest szeroko stosowany jako środek buforujący w celu utrzymania stabilnego pH w różnych zastosowaniach chemicznych i biologicznych. Ponadto służy jako katalizator bazowy w syntezie organicznej, ułatwiając reakcje takie jak utlenianie nitroalkanów i przygotowanie zaawansowanych półproduktów.
Zastosowanie
7848 to innowacyjna linia produktów opakowaniowych, która pomaga wyeliminować zbrylanie materiału poprzez dodanie dodatkowych etapów procesu pakowania bez żadnych dodatków chemicznych, środków zapobiegających zbrylaniu lub związków hydrofobowych. >7848oferuje wygodniejszy i bezpieczniejszy sposób obchodzenia się z produktami.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.