Przejdź do
567418-M
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Synonim(y):
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
absorption
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM, ≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Commonly used in several applications including precipitation of nucleic acids. Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5674221.28201791741
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
567418-500GM07790788051600
567418-500GM-M07790788051600