Kluczowe dokumenty
791741
Sodium acetate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
293,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
293,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In palladium-catalyzed arylation of thiophenes using aryl halides.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.