Przejdź do
1.28201
Sodium acetate anhydrous
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, USP, FCC, E 262
Synonim(y):
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
EC Index Number:
204-823-8
UNSPSC Code:
51191566
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
agency
ChP, USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
mol wt
82.03 g/mol
impurities
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.), 324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium acetate anhydrous is an acetate buffer system component commonly used in biomolecule downstream chromatography steps as well as in liquid formulation.
Packaging
1282010003//3X1kg - plastic bottle
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06281PHR26151613407
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
ChP, USP
agency
USP
agency
traceable to NIST 3152a, traceable to USP 1613407
agency
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
reg. compliance
FCC
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P8129-25MG04061832851303
128201801204061842487714
128201000304054839739668
128201802604054839739712
128201100104054839739682