Przejdź do
539573
Zestaw inhibitorów PKC
The PKC Inhibitor Set controls the biological activity of PKC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Protein Kinase C Inhibitor Set
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki24 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
3090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 maja 2027Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Inhibicja kinazy białkowej C (PKC) jest jedną z najbardziej bezpośrednich metod badania jej roli w metabolizmie komórkowym i nowotworzeniu. Marka Calbiochem® ma przyjemność zaoferować wygodny zestaw inhibitorów PKC dla Twoich potrzeb badawczych. Dostarczane z arkuszem danych.
Zawiera 250 µg bisindolilomaleimidu I (nr kat. 203290), 50 µg kalfostyny C, Cladosporium cladosporioides (nr kat. 208725), 5 mg chlorku chelerytryny (nr kat. 220285), 500 µg Gö 6976 (Cat. Nr kat. 365250), 500 µg Myristoylated Protein Kinase C Inhibitor 20-28, Cell-Permeable (Nr kat. 476480) i 1 mg Ro-32-0432 (Cat. No. 557525). Dostarczany z arkuszem danych.
Zestaw inhibitorów PKC kontroluje aktywność biologiczną PKC. Ta mała cząsteczka/inhibitor jest używana głównie do zastosowań związanych z fosforylacją i defosforylacją.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
PKCα, PKCβ
Główny cel
PKC
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić w temperaturze -20°C.
Other Notes
Eicholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Kleinschroth, J., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem. Lett.3, 1959.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Ward, N.E., and O′Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett.314, 149.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.1172, 993.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444180444190539572
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
539573-1SET04055977194722