Kluczowe dokumenty
539572
Sigma-Aldrich
Zestaw inhibitorów kinazy serynowej/treoninowej
The Serine/Threonine Kinase Inhibitor Set controls the biological activity of Serine/Threonine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Wybierz wielkość
1 SET
2880,00 zł
2880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
2880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
2880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL (all other inhibitors)
water: 1 mg/mL (Protein Kinase G Inhibitor)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wygodny zestaw oferujący kilka wysoce selektywnych inhibitorów kinaz serynowo-treoninowych. Kinazy odgrywają ważną rolę w licznych kaskadach sygnalizacyjnych. Wysoce selektywne inhibitory kinaz białkowych są przydatne do analizy tych kaskad w celu określenia, które konkretne kinazy są zaangażowane w wytwarzanie określonych efektów biologicznych. Zestaw inhibitorów kinazy serynowej/treoninowej zawiera następujące wysoce selektywne inhibitory kinazy serynowej/treoninowej w jednym wygodnym zestawie:
- Bisindolilomaleimid I (nr kat. 203290), 250 µg
- Dichlorowodorek H-89 (nr kat. 371963), 1 mg
- KN-93 (nr kat. 422708), 1 mg
- ML-7 (nr kat. 475880), 1 mg
- Inhibitor kinazy białkowej G (nr kat. 370654), 1 mg
- Staurosporyna (nr kat. 569397), 100 µg
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędowy
PKC, MLCK, kinaza Cam II, PKG
Główny cel
PKA
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe każdego inhibitora są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Martiny, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Simu, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Saitoh, M., et al. J. Biol. Chem.262, 7796.
Glass, D.B., et al. 1983. Biochem. J.213, 159.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2