Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026Szczegóły
Quality Segment
form
solid
potency
2 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Zestaw inhibitorów kinazy MAP II firmy Calbiochem zawiera 4 inhibitory o różnej specyficzności dla kinazy MAP.
Packaging
Preparation Note
(-20°C).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
| potency 2 μM IC50 | potency - | potency - | potency - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3