Przejdź do
444180
Zestaw inhibitorów kinazy MAP I
The MAP Kinase Inhibitor Set I controls the biological activity of MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
2260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Kinazy MAP (mitogen-activated protein) są wszechobecnymi kinazami serynowo-treoninowymi, które są aktywowane przez wiele różnych sygnałów zewnątrzkomórkowych. Kaskada kinaz MAP odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów z błony komórkowej do jądra i wydaje się być wysoce konserwatywna na przestrzeni ewolucji. W komórkach ssaków kaskada ta jest aktywowana zarówno przez receptory kinazy tyrozynowej, jak i receptory sprzężone z białkiem G. Aktywacja kinazy MAP, będąca istotnym krokiem w wyzwalaniu progresji cyklu komórkowego, prowadzi do zmian właściwości białek cytoplazmatycznych, związanych z błoną i jądrowych. Unikalną cechą kinaz MAP jest to, że ich pełna aktywacja wymaga fosforylacji zarówno reszty treoniny, jak i reszty tyrozyny, które są oddzielone pojedynczym aminokwasem. Ta fosforylacja jest spowodowana działaniem kinazy MAP (MEK), kinazy o podwójnej specyficzności. Po aktywacji, kinaza MAP przekazuje sygnały dalej poprzez fosforylację różnych innych kinaz białkowych i białek regulatorowych. Po aktywacji kinazy MAP przemieszczają się z cytozolu do jądra i fosforylują szereg czynników transkrypcyjnych, prowadząc do zmian w ekspresji genów. Dostarczany z arkuszem danych.
Zawiera 5 mg inhibitora MEK PD 98059 (nr kat. 513000), po 1 mg inhibitorów kinazy MAP SB 202190 (nr kat. No. 559388) i SB 203580 (Cat. No. 559389) i 1 mg kontroli negatywnej, SB 202474 (Cat. No. 559387). Dostarczany z arkuszem danych.
Biochem/physiol Actions
Cel IC50: 350 nM, 600 nM
Główny cel
kinaza p38
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i przechowywać w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444190235429539572
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL (all other inhibitors), water: 1 mg/mL (Protein Kinase G Inhibitor)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3