Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.58
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 8 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny amid tetrahydroizochinoliny, który działa jako selektywny, silny agonista REV-ERB o wysokim powinowactwie (IC50 = 170 nM dla REV-ERBα i IC50 = 160 nM dla REV-ERBβ w teście współtransfekcji domeny wiążącej ligand REV-ERB). Zdolny do przekraczania bariery krew-mózg i pozostawania powyżej wartości IC50 nawet po 6 godzinach (30 mg/kg, i.p.). Wykazuje minimalną aktywność wobec wielu innych receptorów, kanałów jonowych i transporterów przy stężeniu 20 µM. Wykazano, że indukuje czuwanie i tłumi aktywność okołodobową (ED50 = 20 mg/kg wstrzyknięte w czasie Zeitgeiber 6 (ZT6)) u myszy. Zmniejsza sen wolnofalowy (SWS) i sen REM po wstrzyknięciu w ZT6 ze skróconym czasem trwania i zmniejsza liczbę epizodów i czas trwania snu REM. Wykazano również, że zmniejsza zachowania lękowe w teście zakopywania marmuru.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 170 nM dla REV-ERB i alfa
Główny cel
REV-ERB
REV-ERB
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Banerjee, S., et al. 2014. Nat. Comm.5, 5759.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 8 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5339280001 | 04055977281613 |