Przejdź do
554726
SR9009
≥96% (HPLC), liquid, REV-ERB agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
REV-ERB Agonist II, SR9009, Ethyl-3-(((4-chlorobenzyl)((5-nitrothiophen-2-yl)methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
REV-ERB Agonist II, SR9009, The REV-ERB Agonist II, SR9009 controls the biological activity of REV-ERB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2=CC=C(S2)[N+]([O-])=O)CC3CN(C(OCC)=O)CC3
InChI
1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3
InChI key
MMJJNHOIVCGAAP-UHFFFAOYSA-N
General description
A pyrrolidinecarbamate compound that acts as a specific REV-ERB-α/β agonist. Exhibits a direct and reversible binding (Kd = 800 nM REV-ERB-α) and shows excellent selectivity over a panel of 46 other nuclear receptors. Potently increases REV-ERB-dependent repressor activity (IC50 = 670 and 800 nM in Gal4-REV-ERB-α and β transfected HEK 293 cells) and reduces BMAL1 mRNA in HepG2 cells (IC50 = 710 nM). Shown to cross the blood-brain barrier and exhibit desirable pharmacokinetic properties. A 7-day administration of SR9009 (100 mg/kg, i.p., b.i.d.) causes a significant weight and fat loss in C57BL6 mice with concomitant reduction in plasma glucose and free fatty acid levels, and alters circadian pattern.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
REV-ERB-α/&beta
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Solt, L.A., et al. 2012. Nature485, 62.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554716119140371721
form
liquid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
554726-25MG04055977193145