Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F9NO2/c18-15(19,20)11-3-1-9(2-4-11)13(28)27-12-7-5-10(6-8-12)14(29,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-8,29H,(H,27,28)
InChI key
DUXWIYXHHGNUJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
RORα/γ
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Wang, Y., et al. 2012. PLoS One.7, e34921.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form gum, solid | form oil | form solid |
| assay ≥99% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 557352-10MG | 04055977267952 |