Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1CN(Cc2ccc(cc2)Cl)CC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
InChI key
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektywny, przepuszczalny dla komórek ligand (EC50 = 250 nM), który działa jako agonista REV-ERBα przy użyciu testu FRET. Zwiększa rekrutację peptydu NCoR do REV-ERBα nawet o 70% i nie wykazuje aktywności wobec LRH1, SF1, FXR lub ROR i LXR. Ponadto hamuje aktywność promotora Pai1, znanego celu dla REV-ERBα o 30%. Ligand ten wykazuje ostrą supresję transkrypcji Bmal1 i jest zdolny do resetowania molekularnego rytmu ekspresji PER2 za pośrednictwem REV-ERBα zarówno w fibroblastach płuc Szczura-1, jak i w ektopowych tkankach płuc w testach reporterowych lucyferazy. Ponadto wykazano, że hamuje ekspresję genów glukoneogennych w komórkach wątroby i zmniejsza wydzielanie glukozy w pierwotnych hepatocytach.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Grant, D., et al. 2010, ACS Chem. Biol.5, 925.
Meng, Q., et al. 2008. Journ. Cell. Sci121, 3629.
Meng, Q., et al. 2008. Journ. Cell. Sci121, 3629.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 554716-10MG | 04055977193091 |