Przejdź do
5.31042
Fulvestrant
≥98% (HPLC), powder, GPR30 agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Agonista GPR30, ICI 182,780, ICI 182780, ICI182780
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H47F5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Antagonista receptora estrogenowego, ICI 182,780,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)CCC[S](=O)CCCCCCCCC[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c(cc(cc4)O)C1)C
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChI key
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
General description
Antagonista estrogenu przepuszczalny dla komórek. Bardziej skuteczny niż tamoksyfen w redukcji receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych piersi.
Przepuszczalna dla komórek pochodna estradiolu, która działa jako antagonista estrogenu i obniża regulację receptorów estrogenu bez wpływu na ekspresję receptora progesteronu za pośrednictwem receptora estrogenu. W związku z tym nie wykazuje aktywności agonisty estrogenu. Wykazano, że jest bardziej skuteczny niż tamoksyfen w zmniejszaniu receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych piersi. Hamuje wzrost ksenograftów MCF-7 u myszy dwukrotnie dłużej niż tamoksyfen i opóźnia wzrost guza.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędny
GPR30
Główny cel
ER
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wakeling, A. E., et al. 1991. Cancer Res.51, 3867.
Dauvois, S., et al. 1993. J. Cell. Sci.106, 1377.
Howell, A., et al. 1995. The Lancet.8941, 29.
Robertson, J.F., et al. 2001. J. Steroid Biochem. Mol Biol.79, 209.
Legal Information
Sprzedawane za zgodą AstraZeneca UK. Wyłącznie do celów badawczych.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.3387106-93504-820
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
531042000104055977242515