Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52N2O4
Masa cząsteczkowa:
576.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Antagonista receptora Eph, UniPR129,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
945 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek koniugat L-homo-Trp kwasu litocholowego, który działa jako antagonista receptora Eph i konkurencyjnie zakłóca wiązanie Eph2A-efryny-A1 (IC50 = 945 nM; KI = 345 nM). Blokuje interakcję efryny-A1 i efryny-B1 ze wszystkimi receptorami Eph (IC50 = 840 nM - 1,54 µM dla EphA i 2,6 - 3,74 µM dla EphB). Wykazano, że hamuje fosforylację EphA2 w komórkach raka prostaty PC3 (IC50 = 5 µM), jednak nie wpływa na aktywność kinazy tyrozynowej receptorów EGF i VEGF. Nieznacznie zmniejsza proliferację komórek PC3 bez wpływu na cykl komórkowy lub apoptozę. Blokuje jednak efekt zaokrąglania efryny-A1-Fc w komórkach PC3 (IC50 = 6,25 µM). Wykazano również, że hamuje angiogenezę w HUVEC (IC50 = 5,2 µM) i zmniejsza indukowaną przez efrynę aktywację EPhA2 i EphB4 (IC50 = odpowiednio 26,3 i 18,4 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptory Eph
Receptory Eph
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hassan-Mohamed, I., et al. 2014. Brit. Journ. Pharm.171, 5195.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5338710001 | 04055977286793 |