Merck
06-935
Przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
ER-alfa, receptor estradiolu, receptor jądrowy podrodziny 3 grupy A członek 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
152
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
General description
Receptor estrogenowy alfa jest białkiem o masie 65 kDa i należy do rodziny receptorów jądrowych steroidów. Receptor estrogenowy alfa jest aktywowanym ligandem czynnikiem transkrypcyjnym, który po związaniu z estrogenem indukuje zmianę konformacyjną, która umożliwia dimeryzację i wiązanie z sekwencjami elementów odpowiedzi estrogenowej. Po związaniu z DNA, receptor estrogenowy alfa może pozytywnie lub negatywnie regulować transkrypcję genów. Podobnie jak inne receptory hormonów steroidowych, receptory estrogenowe są białkami wewnątrzkomórkowymi. Receptory estrogenowe odgrywają ważną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania gruczołu sutkowego. Guzy piersi, które są ER-dodatnie, mogą również wykazywać korzystniejszą odpowiedź na terapie antyestrogenowe.
Zaobserwowano ~58 kDa. UniProtKB/Swiss-Prot P06211 (ESR1_RAT) podaje masę cząsteczkową 67 kDa W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować masę cząsteczkową między 52-58 kDA z powodu wariantowych izoform (Al-Bader, M.D. (2006). Reprod Biol Endocrinol. 4:13; Geisler, J.G. et al. (2002). Diabetes. 51(7):2158-2169.). Niescharakteryzowane pasma mogą być widoczne przy masie cząsteczkowej ~10 kDa, ~35 kDa, ~41 kDa, ~105 kDa i ~220 kDa w niektórych lizatach komórkowych.
Immunogen
Epitop: C-terminus.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi szczurzego receptora estrogenowego alfa.
Application
  • Testowane aplikacje
  • Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło receptor estrogenowy w wycinkach tkanek ludzkiego żołądka, ludzkiego raka macicy, ludzkiego raka piersi i ludzkiego raka szyjki macicy.
  • Analiza immunoprecypitacji: 4 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało receptor estrogenowy w lizacie komórek MCF-7.
  • Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło receptor estrogenowy w komórkach MCF-7.
  • Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego. "
Anti-Estrogen Receptor, nr kat. 06-935, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa receptor estrogenowy i jest testowane do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii, immunoprecypitacji i immunohistochemii (parafina).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Hormony i receptory
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec receptora estrogenowego alfa.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MCF7
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate. Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor in MCF-7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.