Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
60C, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
39
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
60C, monoclonal
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
General description
66 kDa
Receptory estrogenowe (ER) należą do rodziny receptorów jądrowych, które zawierają domenę wiążącą ligand, która utrzymuje białko w nieaktywnej konformacji, chyba że jest ono związane z hormonem. Znane są dwa ER, ERα, klasycznie znany jako ER, i ERβ, opisany długo po ERα. Aktywowany receptor estrogenowy jest białkiem wiążącym DNA, zdolnym do wywoływania wielu zmian w ekspresji genów. Uważa się, że receptor estrogenowy odgrywa ważną rolę we wzroście i rozwoju podgrupy hormonozależnych ludzkich raków piersi. ERβ ulega ekspresji w prostacie, jajniku i innych narządach rozrodczych. Chociaż jego specyficzność steroidowa jest bardzo podobna do ERα, mechanizmy molekularne regulujące aktywność transkrypcyjną ERβ mogą różnić się od tych regulujących ERα.
Immunogen
Epitop: N-terminowy
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 13-32 (C-ALLHQIQGNELEPLNRPQLK) ludzkiego receptora estrogenowego α. Sekwencja immunizująca jest identyczna u szczurów i myszy i ma 19/20 identycznych aminokwasów u bydła i świń.
Application
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone 60C to przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu α do stosowania w WB i IP.
Immunoprecypitacja:
4-10 μL poprzedniej partii tego klonu immunoprecypitowało receptor estrogenowy α z 1 mg lizatu MCF-7 RIPA.
4-10 μL poprzedniej partii tego klonu immunoprecypitowało receptor estrogenowy α z 1 mg lizatu MCF-7 RIPA.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurami, myszami, bydłem i świniami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje receptor estrogenowy α. Brak reaktywności krzyżowej z receptorem estrogenowym β.
Physical form
Nieoczyszczony
Supernatant hodowlany z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot analysis.
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Other Notes
Zastępuje: 05-820
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-820-25UL | 04054839342349 |