Przejdź do
528108
Inhibitor PI 3-Kγ II
The PI 3-Kγ Inhibitor II, also referenced under CAS 648449-76-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
5-(2,2-difluoro-benzo[1,3]dioksolo-5-ylometyleno)-tiazolidyno-2,4-dion, inhibitor PI 3-K II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H5F2NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
180 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(Oc2c(ccc(c2)\C=C3\SC(=O)NC\3=O)O1)F
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4+
InChI key
SRLVNYDXMUGOFI-XBXARRHUSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tiazolidynedionowy, który działa jako silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor PI 3-Kγ (Ki = 180 nM; IC50 = 250 nM). Wykazuje dużą selektywność w stosunku do PI 3-Kα (IC50 = 4,5 µM), PI 3-Kβ i δ (IC50 >20 µM) i wykazuje niewielki wpływ na duży panel receptorów, niepowiązanych enzymów, kanałów jonowych i 38 powszechnie badanych kinaz. Wykazano, że blokuje chemotaksję monocytów za pośrednictwem MCP-1 in vitro i wykazuje lepszą skuteczność in vivo niż LY294002 (nr kat. 440202 i 440204) w blokowaniu indukowanej przez RANTES lub tioglikolan rekrutacji neutrofili otrzewnowych po podaniu doustnym w mysim modelu zapalenia otrzewnej.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 250 nM przeciwko PI 3-Kγ
Główny cel
PI 3-Kγ
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bilancio, A., et al. 2006. Blood107, 642.
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528106528116528111
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3