Merck
528106
Inhibitor PI 3-Kγ
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
5-Quinoxalin-6-ylmethylene-thiazolidine-2,4-dione, inhibitor PI 3-K I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.27
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
potency
7.8 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1\C(=C/c2cc3nccnc3cc2)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
InChI key
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tiazolidynedionowy, który działa jako silny, selektywny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 γ (PI 3-Kγ) (Ki = 7,8 nM; IC50 = 8 nM, 60 nM, 270 nM, 300 nM odpowiednio dla izoform p110-γ, α, β i δ). Nie wpływa na aktywność szerokiego panelu kinaz, receptorów, enzymów i kanałów jonowych nawet w stężeniach tak wysokich jak 1 µM. Selektywnie blokuje fosforylację Akt i chemotaksję zależną od MCP-1, ale nie od CSF-1, w pierwotnych mysich monocytach Pik3cg+/+ oraz w ludzkiej linii komórek monocytarnych THP-1 (IC50 = 181 nM). Wykazano również, że wykazuje skuteczność in vivo w zmniejszaniu chemotaksji neutrofili w mysich modelach zapalenia otrzewnej i zapalenia stawów.
Przepuszczalny dla komórek, silny, selektywny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 γ (PI 3-Kγ) (Ki = 7,8 nM; IC50 = 8 nM, 60 nM, 270 nM, 300 nM odpowiednio dla izoform p110-γ, α, β i δ). Nie wpływa na aktywność szerokiego panelu kinaz, receptorów, enzymów i kanałów jonowych nawet w stężeniach tak wysokich jak 1 µM. Selektywnie blokuje fosforylację Akt i chemotaksję zależną od MCP-1, ale nie od CSF-1, w pierwotnych mysich monocytach Pik3cg+/+ oraz w ludzkiej linii komórek monocytarnych THP-1 (IC50 = 181 nM). Wykazano również, że wykazuje skuteczność in vivo w zmniejszaniu chemotaksji neutrofili w mysich modelach zapalenia otrzewnej i zapalenia stawów.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 8 nM, 60 nM, 270 nM, 300 nM odpowiednio dla izoform p110-γ, α, β i δ; 181 nM w selektywnym blokowaniu fosforylacji Akt i chemotaksji zależnej od MCP-1, ale nie od CSF-1, w pierwotnych monocytach mysich Pik3cg+/+ i w ludzkim mono
Główny cel
3-kinaza fosfatydyloinozytolu γ (PI 3-Kγ)
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Barber, D.F., et al. 2005. Nat. Med.11, 933.
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
528106-5MG04055977270495