Merck
528111
Inhibitor PI 3-Kα IV
The PI 3-Kα Inhibitor IV, also referenced under CAS 1188890-32-5, controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
3-(4-morfolinotieno[3,2-d]pirymidyn-2-ylo)fenol, 2HCl, inhibitor PI 3-K IV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc(nc2N4CCOCC4)c3cc(ccc3)O)cc1.Cl.Cl
InChI key
WPSXNMUJNQUDND-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek morfolino-tienopirymidynowy, który działa jako silny i selektywny inhibitor izoform PI 3-kinaz (IC50 = 2 nM, 16 nM, 660 nM i 220 nM odpowiednio dla p110α, p110β, p110γ i PI 3-K C2β) i hamuje kinazy inne niż PI 3-K tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 ≥3.4 µM dla Cdk2/E, KDR, PKA i PKCα). Wykazano, że hamuje proliferację komórek (IC50 = 580 nM) i fosforylację Akt stymulowaną surowicą (IC50 <3 µM) w komórkach czerniaka A375.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 2 nM, 16 nM, 660 nM i 220 nM odpowiednio dla p110α, p110β, p110γ i PI 3-K C2β.
Główny cel
PI 3-Kα
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hayakawa, M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 6847.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
528111-5MG04055977270525