Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Calpain-1
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Squier, M.K., and Cohen, J.J. 1997. J. Immunol. 158, 3960.
Edelstein, C.L., et al. 1996. Kidney Int. 50, 1150.
Wang, K.K.W., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6687.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 513022-5MG | 04055977198591 |