Kluczowe dokumenty
513035
Sigma-Aldrich
PD 158780
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive inhibitor of the EGFR tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 8 pM).
Synonim(y):
PD 158780, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-(methylamino)-pyrido[3,4-d]pyridimine
Wybierz wielkość
500 μG
838,00 zł
838,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
838,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BrN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
838,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(nc3)NC
InChI
1S/C14H12BrN5/c1-16-13-6-11-12(7-17-13)18-8-19-14(11)20-10-4-2-3-9(15)5-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)(H,18,19,20)
Klucz InChI
KFHMLBXBRCITHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive inhibitor of the EGFR tyrosine kinase activity (IC50 = 8 pM). Also inhibits heregulin-stimulated autophosphorylation in SK-BR-3 (IC50 = 49 nM) and MDA-MB-453 (IC50 = 52 nM) breast carcinomas. The inhibition is competitive and results from binding of the inhibitor at the ATP site of the enzymes. Inhibits the LPA-stimulated MAP kinase kinase 1/2 (MKK1/2) activation and EGFR tyrosine phosphorylation in HeLa and NIH 3T3 cells. A 10 mM (500 µg/151 µl) solution of PD 158780 (Cat. No. 513036) in DMSO is also available.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
EGFR tyrosine kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 8 pM against EGFR tyrosine kinase activity; 49 nM, 52 nm, against heregulin-stimulated autophosphorylation in SK-BR-3 and MDA-MB-453 breast carcinomas, respectively
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Cunnick, J.M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14468.
Rewcastle, G.W., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 742.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3