Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
556,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellowish
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
InChI key
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form solid (fluffy) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition protect from light |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?