Przejdź do
513030
PD 169316
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM).
Synonim(y):
4-(4-fluorofenylo)-2-(4-nitrofenylo)-5-(4-pirydylo)-1H-imidazol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
849,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
InChI key
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetycyjny i selektywny inhibitor kinazy p38 MAP (IC50 = 89 nM). Hamowanie kinazy p38 MAP przez PD 169316 blokuje apoptozę indukowaną przez odstawienie czynnika troficznego w nieneuronalnych i neuronalnych liniach komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 89 nM przeciwko kinazie p38 MAP
Główny cel
kinaza p38 MAP
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Nath, R., et al. 2001. Cell Mol. Biol. Lett.6, 173.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
Kummer, J.L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 20490.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9248513033JRD1135
description
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 89 nM).
description
≥98% (HPLC), solid
description
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC50 = 700 pM).
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PD 169316
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)