Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)OCCCCCCN(CC=C)C)C(=O)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C23H27BrFNO2/c1-3-14-26(2)15-6-4-5-7-16-28-20-12-13-21(22(25)17-20)23(27)18-8-10-19(24)11-9-18/h3,8-13,17H,1,4-7,14-16H2,2H3
InChI key
CMYCCJYVZIMDFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Peffley, D.M., et al. 1998. Biochem. Pharmacol.56, 439.
Morand, O.H., et al. 1997. J. Lipid Res.38, 373.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 499635-10MG | 04055977199284 |