217721
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
5-(6-chinolinylometyleno)-2-((2-tienylometylo)amino)-4(5H)-tiazolon, 5-(chinolin-6-ylometyleno)-2-(tiofen-2-ylometyloamino)tiazol-4(5H)-on
Wybierz wielkość
1000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)CNC2=NC(=O)\C(=C\c3cc4c(nccc4)cc3)\S2
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
Klucz InChI
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cdk1/B1 and Cdk1/A
Cdk2/E, PKCδ, and SGK
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)