Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Nazwa produktu
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, RO-3306 is a cell-permeable, potent and ATP-competitive inhibitor of Cdk1 (Ki = 35 nM and 110 nM for Cdk1/B1 and Cdk1/A, respectively).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Cdk1
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217699-5MG | 04055977202342 |