Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł | |
| 900 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 750,00 zł | |
| 950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
form
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
density
1.066 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line Titripur® | product line Titripur® |
| bp 101 °C/1013 hPa | bp ~290 °C (lit.) | bp - | bp - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH 1 (20 °C in H2O) | pH - | pH 1.0 (20 °C in H2O) | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 4807041000 | 04027269051396 |
| 4807049958 | 04027269678692 |
| 4807049950 | 04027269040963 |