Przejdź do
1.60315
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄), 5 M (10 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352322
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, 5 M H2SO4 (10 N), Titripur®
product line
Titripur®
Quality Segment
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
5 M H2SO4 (10 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wychwytywanie uranu z roztworu wodnego przy użyciu węgla aktywnego na bazie odpadów palmowych: kinetyka sorpcji i równowaga...: W badaniu wykorzystano kwas siarkowy w procesie aktywacji węgla z odpadów palmowych do wychwytywania uranu, podkreślając jego skuteczność w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody (Youssef et al., 2024).
  • Chromatografia jonowa do oznaczania n-butyloaminy w powietrzu w miejscu pracy..: Wykorzystuje kwas siarkowy w chromatografii jonowej do oznaczania poziomu n-butyloaminy w powietrzu w miejscu pracy, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (Chen et al., 2024).
  • Wpływ korozji kwasem siarkowym na wydajność flotacji kalcytu poprzez zmianę chropowatości powierzchni...: Zbadano, w jaki sposób korozja wywołana kwasem siarkowym wpływa na wydajność flotacji kalcytu poprzez zmianę jego chropowatości powierzchni, co jest ważne dla przemysłu przetwórstwa minerałów (Xing et al., 2024).
  • Aktywna metoda wykrywania derywatyzacji do monitorowania inline izolacji węglowodanów za pomocą preparatywnej chromatografii cieczowej...: Badania te przedstawiają nowatorską metodę wykorzystującą kwas siarkowy do monitorowania inline i derywatyzacji w izolacji węglowodanów, ulepszając techniki preparatywnej chromatografii cieczowej (Yao et al., 2024).
  • Ekstrakcja i frakcjonowanie ludzkich mucyn żołądkowych z soku żołądkowego...: Demonstruje zastosowanie kwasu siarkowego w ekstrakcji i frakcjonowaniu ludzkich mucyn żołądkowych, przyczyniając się do badań i diagnostyki przewodu pokarmowego (Kawashima et al., 2024).
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 4.975 - 5.025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090741.603131.09073
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
concentration
5 M H2SO4 (10 N)
concentration
0.05 M
concentration
1 M
concentration
0.25 M
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?