Przejdź do
1.09073
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) 0.25 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
156,75 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, c(H2SO4)=0,25MOL/L (0.5N) c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.25 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery opakowań SKU kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.24875 - 0.25125 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00075 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090741.603131.09072
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
pH
1.0 (20 °C in H2O)
pH
1.3 (20 °C in H2O)
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
concentration
0.25 M
concentration
0.05 M
concentration
1 M
concentration
0.5 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109073400304061841066859
109073901304061841066842
109073100304054839999741
109073400004027269029760
109073901004022536110400
109073100004022536110387