Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 246,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methylene Blue, Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6060
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
dark green
solubility
water: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
General description
Other Notes
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form liquid | form solution |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility water: 4 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 457250-1GM | 04055977204278 |