Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
suitability
suitable for microscopy, Corynebacterium spp., bacteria, mycobacteria, spore forming microorganisms
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
methylene blue 0.3 g
ethanol 30 ml
water 100 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for microscopy, Corynebacterium spp., mycobacteria, spore forming microorganisms | suitability - | suitability suitable for microscopy | suitability - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form solution | form - | form liquid | form solution |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue solution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?