Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.5% in H2O (0.5 g/100 mL)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
microbiology
suitability
Bacillus spp., Corynebacterium spp., bacteria
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
General description
Other Notes
methylene blue 0.5 g
distilled water 100 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Bacillus spp., bacteria, Corynebacterium spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| concentration 0.5% in H2O (0.5 g/100 mL) | concentration 1.5% (1.5 g/ 100 mL) | concentration - | concentration - |
| application(s) microbiology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?