Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 976,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Kallikrein Substrate, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 400 nm, λem 505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic substrate for kallikreins
Preparation Note
Other Notes
Takada, Y., et al. 1985. Biochem. J.232, 851.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized solid | form solid | form lyophilized solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: soluble, acetonitrile: water (1:1): soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 420314-5MG | 04055977211009 |