Przejdź do
219392
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Z-RR-AMC, 2HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N9O6 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
694.61
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
915,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
fluorescence
λex 360-380 nm, λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity (excitation maximum: 380 nm; emission maximum: 460 nm).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Hiwasa, T., et al. 1987. FEBS Lett.211, 23.
Manson, R.W., et al. 1985. Biochem. J.226, 233.
Tanaka, M., et al. 1985. Life Sci. 36, 1217.
Docherty, K., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6041.
Barrett, A.J., and Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Barrett, A.J. 1980. Biochem. J.187, 909.
Z-Arg-Arg-AMC, 2HCl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219555230914264151
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219392-25MG04055977201673