Dokumenty
230914
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Synonim(y):
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H39N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
661.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
fluorescencja
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
Opis ogólny
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity (excitation maximum: ~380 nm; emission maximum: ~460 nm).
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC
Rekonstytucja
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Irvine, G.B., et al. 1990. Anal. Biochem.185, 304.
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3