Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid, Potent inhibitor of a carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM).
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C(CC(=O)O)C(=O)O)CCN=C(N)N
InChI
1S/C7H13N3O4S/c8-7(9)10-1-2-15-4(6(13)14)3-5(11)12/h4H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)(H4,8,9,10)
InChI key
VKVCLXDFOQQABP-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Enkephalin convertase
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble | solubility DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 369334-5MG | 04055977191615 |