Przejdź do
444225
MMP-3 Inhibitor II
The MMP-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 161314-17-6, controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
MMP-3 Inhibitor II, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)-glycylhydroxamic Acid, NNGH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
554,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI key
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, potent inhibitor of human MMP-3 (stromelysin; Ki = 130 nM).
A potent and cell-permeable inhibitor of human MMP-3 (Ki = 130 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
human MMP-3
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 130 nM against human MMP-3
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Kato, N., et al. 2002. Genome Informatics13, 272.
MacPherson, L.J., et al. 1997. J. Med. Chem. 40, 2525.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444244444288444218
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
444225-5MG04055977205268