Przejdź do
444244
Inhibitor MMP-2 I
The MMP-2 Inhibitor I, also referenced under CAS 10335-69-0, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoyl-N-hydroxylamide, Oleoyl-N-hydroxylamide, OA-Hy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
490,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
1.7 mM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19-21/h9-10,21H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
LTXHELLMCCEDJG-KTKRTIGZSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny inhibitor MMP-2, który działa w sposób zależny od dawki (Ki = 1,7 µM).
Silny inhibitor MMP-2 (żelatynazy A). Hamuje MMP-2 w sposób zależny od dawki (Ki = 1,7 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MMP-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Other Notes
Berton, A., et. al. 2001. J. Biol. Chem.276, 20458.
Emonard, H., et al. 1999. Ann. N.Y. Acad. Sci.878, 647.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444288444252444218
description
The MMP-2 Inhibitor I, also referenced under CAS 10335-69-0, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The MMP-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 704888-90-4, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The MMP-3 Inhibitor I controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)