Przejdź do
361555
Inhibitor GSK-3 XIII
The GSK-3 Inhibitor XIII, also referenced under CAS 404828-08-6, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(5-metylo-1H-pirazol-3-ylo)-(2-fenylochinazolin-4-ylo)amina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
400,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1nc(cc1Nc2nc(nc4c2cccc4)c3ccccc3)C
InChI
1S/C18H15N5/c1-12-11-16(23-22-12)20-18-14-9-5-6-10-15(14)19-17(21-18)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20,21,22,23)
InChI key
JYCUVOXSZBECAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor GSK-3 (Ki = 24 nM).
Związek aminopirazolu, który działa jako silny inhibitor miejsca wiążącego ATP GSK-3 zKi wynoszącym 24 nM.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 24 nM przeciwko GSK-3
Główny cel
GSK-3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pierce, A.C., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 1278.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361551361566361554
description
The GSK-3 Inhibitor XIII, also referenced under CAS 404828-08-6, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The GSK-3 Inhibitor X, also referenced under CAS 740841-15-0, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
-
description
The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)