Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)C(=O)C(=O)O)C(=O)CO
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
General description
Other Notes
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility water: soluble 20 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: ≥10 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white | color white | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glycolylneuraminic Acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 362000-10MG | 07790788049607 |