Przejdź do
C8271
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥85% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
CMP-NAN, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac, CMP-Sialic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H30N4NaO16P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.43
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4224251
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)(OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(N)=NC3=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N4O16P.Na/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34;/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34);/q;+1/p-1/t8-,9+,10+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,20+;/m0./s1
InChI key
VFRHSOGUONIUOR-CTFMUGKASA-M
General description
Cytosine 5′-monophosphate N-acetylneuraminic acid (CMP-Neu5Ac) is a sugar-nucleotide produced by CMP-Neu5Ac synthetase from CTP and Neu5Ac.
Application
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt has been used:
  • as a standard in high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) for nucleotide sugar analysis in Joubert syndrome type 10 (JBTS10) patient cells and control skin fibroblasts[1],
  • As a substrate for the enzymatic sialylation of G2 glycoforms[2], resialylation assay[3][4][5],
  • in in-vitro sialyltransferase assay[6]
Biochem/physiol Actions
Cytosine 5′-monophosphate N-acetylneuraminic acid (CMP-Neu5Ac) is used as a substrate for Golgi sialyltransferases to form sialic acid and its conjugates.[7]
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid (CMP-Sialic acid) is a substrate for sialyltransferases. It is used for the enzymatic sialylation of glycans.
Preparation Note
Enzymatically prepared by the method of Schauer, R., et al., Hoppe Seyler′s Z. Physiol. Chem., 353, 883 (1972).
CMP-NAN is very acid-labile.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C963030290D0627
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Yanhong Li et al.
Applied microbiology and biotechnology, 94(4), 887-905 (2012-04-25)
Sialic acids are a family of negatively charged monosaccharides which are commonly presented as the terminal residues in glycans of the glycoconjugates on eukaryotic cell surface or as components of capsular polysaccharides or lipooligosaccharides of some pathogenic bacteria. Due to
Francesca Necchi et al.
PloS one, 12(2), e0172163-e0172163 (2017-02-14)
Serum Bactericidal Activity (SBA) assay is the method of choice to evaluate the complement-mediated functional activity of both infection- and vaccine-induced antibodies. To perform a typical SBA assay, serial dilutions of sera are incubated with target bacterial strains and complement.
Gillian Dekkers et al.
Frontiers in immunology, 8, 877-877 (2017-08-22)
Glycosylation of the immunoglobulin G (IgG)-Fc tail is required for binding to Fc-gamma receptors (FcγRs) and complement-component C1q. A variety of IgG1-glycoforms is detected in human sera. Several groups have found global or antigen-specific skewing of IgG glycosylation, for example
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8271-5MG04061833522035
C8271-25MG04061833522028
C8271-1MG04061833522011