Merck
G9793
Sigma-Aldrich
N-Glycolylneuraminic acid
N-Glycolylneuraminic acid
≥95% (HPLC), semisynthetic
Synonim(y):
Neu5Glc, NeuNGl
Wybierz wielkość
10 MG
2060,00 zł
25 MG
4090,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2060,00 zł
25 MG
4090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.27
Beilstein:
1716828
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
semisynthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
metody
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
water (Karl Fischer)
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble 20 mg/mL
przydatność
suitable for LC-MS
Zastosowanie
metabolomics
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Klucz InChI
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
Opis ogólny
N-Glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) is a nonhuman sialic acid[1] molecule synthesized in pigs but not in humans, that has a role as a mammalian metabolite and an antigen. This hydroxylated form of sialic acid, specifically N-acetylneuraminic acid, features a glycolyl substituent on nitrogen and a beta-configuration at the anomeric center. The biosynthesis of N-glycolylneuraminic acid involves the enzymatic activity of cytidine monophosphate-N-acetylneuraminate (CMP-Neu5Ac) hydroxylase.
In humans, the absence of endogenous production results from a gene mutation affecting CMP-Neu5Ac hydroxylase, the enzyme responsible for converting N-acetylneuraminic acid into Neu5Gc. However, Neu5Gc can accumulate in human cells through external ingestion from dietary sources like red meat and dairy products. N-Glycolylneuraminic acid is a versatile compound that finds application in cell biology, metabolomics and biochemical research
Zastosowanie
N-Glycolylneuraminic acid has been used:
  • as a sugar in microtiter biofilm methodologic approach for the enhancement of biofilm formation
  • as a standard for the determination of sialic acids in the nervous system of silkworm and to find the variations of sialic acids among different developmental stages.
  • as a standard in the high-performance liquid chromatography (HPLC) analyses to detect the molecular species of sialic acid (Sia) species using 1,2-diamino-4,5-methylenedioxy-benzene (DMB) as a fluorogenic compound
Działania biochem./fizjol.
N-Glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) functions as an important tool for profiling anti-Neu5Gc antibodies and sialic acid-binding proteins.
Cechy i korzyści
  • Ideal for Metabolomics, Biochemical and Cell Biology research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao-Tan Guo et al.
Glycobiology, 17(7), 713-724 (2007-03-29)
The receptor specificity of influenza viruses is one factor that allows avian influenza viruses to cross the species barrier. The recent transmissions of avian H5N1 and H9N2 influenza viruses from chickens and/or quails to humans indicate that avian influenza viruses
Vered Padler-Karavani et al.
PloS one, 8(3), e58443-e58443 (2013-03-23)
N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) is an immunogenic sugar of dietary origin that metabolically incorporates into diverse native glycoconjugates in humans. Anti-Neu5Gc antibodies are detected in all human sera, though with variable levels and epitope-recognition profiles. These antibodies likely play a role
Jonas Löfling et al.
Virology, 440(1), 89-96 (2013-03-19)
Feline panleukopenia virus (FPV) is a pathogen whose canine-adapted form (canine parvovirus (CPV)) emerged in 1978. These viruses infect by binding host transferrin receptor type-1 (TfR), but also hemagglutinate erythrocytes. We show that hemagglutination involves selective recognition of the non-human
Alexandra S Gambaryan et al.
Journal of virology, 86(8), 4370-4379 (2012-02-22)
Influenza viruses of gallinaceous poultry and wild aquatic birds usually have distinguishable receptor-binding properties. Here we used a panel of synthetic sialylglycopolymers and solid-phase receptor-binding assays to characterize receptor-binding profiles of about 70 H7 influenza viruses isolated from aquatic birds
Anoopjit Singh Kooner et al.
Frontiers in immunology, 10, 2004-2004 (2019-09-27)
Sialic acids constitute a family of negatively charged structurally diverse monosaccharides that are commonly presented on the termini of glycans in higher animals and some microorganisms. In addition to N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac), N-glycolyl neuraminic acid (Neu5Gc) is among the most
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review