Przejdź do
110138
Kwas N-acetyloneuraminowy, syntetyczny
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Synonim(y):
NANA, kwas laktaminowy, kwas sialowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Sprawdź dostępność w koszyku
905,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
905,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: ≥10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
General description
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0812A2388D9050
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110138-1GM07790788055820