Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMF: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2c(cccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Golgi ARF1 GTPase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMF: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: soluble 19 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 341220-25MG | 04055977215496 |